3-Nitrobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15821.30EA 306 EUR InStock
A15821.30 A15821.14 A15821.09
3-Nitrobenzonitrile ≥98%
3-Nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 619-24-9
Molecular Formula: C7H4N2O2
Formula Weight: 148.12
Odour: Almond-like
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 165°/21mm
Beilstein Reference: 637674
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007194
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 114…117 °C
Densité: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007194
Numéro CAS: 619-24-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité