2-Méthoxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01293.22EA 488 EUR InStock
L01293.22 L01293.14 L01293.06
2-Méthoxybenzonitrile ≥98%
2-Méthoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6609-56-9
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5465
Odour: Almond-like
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 2207134
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001783
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Point de fusion: 24,5 °C
Densité: 1,093
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001783
Numéro CAS: 6609-56-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité