4-Méthoxybenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
158050250 158051000
ACRO158050250EA 82.5 EUR InStock
ACRO158050250 ACRO158051000
4-Méthoxybenzonitrile 99%
4-Méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 256…257 °C (765 mmHg)
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001818
Numéro CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité