4-Méthoxybenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
A15945.06 A15945.14 A15945.22
A15945.06EA 34.9 EUR InStock
A15945.06 A15945.14 A15945.22
4-Méthoxybenzonitrile ≥99%
4-Méthoxybenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 874-90-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Odour: Almond-like
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 256-257°
Beilstein Reference: 508117
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001818
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 256…257 °C
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001818
Numéro CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité