VWR® CalBox®, Poids d'étalonnage certifiés, classe F1
Fournisseur: VWR Collection
611-2428EA 507 EUR InStock
611-2428 611-2429 611-2430 611-2431 611-2432 611-2433 611-2434 611-2435 611-2436 611-2437
VWR® CalBox®, Poids d'étalonnage certifiés, classe F1
Poids Poids d'étalonnage
Ces poids d'étalonnage, avec uniquement trois poids en acier inoxydable, satisfont aux exigences de routine des balances de précision et des balances analytiques.
  • Numéro de série individuel et certificat d'étalonnage
  • Chaque poids, à partir d'1 g, possède un numéro d'identification unique à des fins de traçabilité
  • Gravure au laser, qui améliore la lisibilité des repères
Information de livraison: Fournis dans un boîtier moderne en aluminium, avec pincettes et brosse de balance.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité