3,5-Diméthoxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22989.06 B22989.14
B22989.06EA 55.2 EUR InStock
B22989.06 B22989.14
3,5-Diméthoxybenzonitrile ≥98%
3,5-Diméthoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 19179-31-8
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 87-89°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001804
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001804
Numéro CAS: 19179-31-8
EINECS: 242-858-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité