Salicylonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
161410050 161410250 161411000
ACRO161410050EA 33.4 EUR InStock
ACRO161410050 ACRO161410250 ACRO161411000
Salicylonitrile 99%
Salicylonitrile
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 149 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002145
Numéro CAS: 611-20-1
EINECS: 210-259-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 98 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité