Salicylonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13606.06 A13606.14 A13606.22
A13606.06EA 28.3 EUR InStock
A13606.06 A13606.14 A13606.22
Salicylonitrile ≥98%
Salicylonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 611-20-1
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 149°/14mm
MDL No.: MFCD00002145
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 149 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 92…95 °C
Densité: 1.1052 g/cm³ (99.6 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002145
Numéro CAS: 611-20-1
EINECS: 210-259-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité