Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Salicylonitrile

Attention
Synonyms: o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile, 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile

023900-100G 023900-25G
FLUO023900-100GEA 0 EUR InStock
FLUO023900-100G FLUO023900-25G
Salicylonitrile
Salicylonitrile


Formule: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…92 °C
Densité: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002145
Numéro CAS: 611-20-1
EINECS: 210-259-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité