4-Hydroxybenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
A15803.18EA 76.6 EUR InStock
A15803.18 A15803.22 A15803.30 A15803.36
4-Hydroxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxybenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 767-00-0
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 386130
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 148 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002312
Numéro CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité