Benzoate de butyle 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
296400010 296400050 296402500
ACRO296400010EA 108 EUR InStock
ACRO296400010 ACRO296400050 ACRO296402500
Benzoate de butyle 98+%
Benzoate de butyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point d'ébullition: 249…251 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009439
Numéro CAS: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 13,01551
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité