4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyle hydroxy-4-benzoate
A13172.30EA 37.3 EUR InStock
A13172.30 A13172.0B A13172.0I
4-Hydroxybenzoate d'éthyle ≥99%
4-Hydroxybenzoate d'éthyle
Purity: 99%
CAS No.: 120-47-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 116-118°
Boiling Point: 297-298° dec.
Merck Reference: 14,3837
MDL No.: MFCD00002353
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 297…298 °C (déc.)
Point de fusion: 116…118 °C
Densité: 1,078 g/cm³ (131 °C)
Numéro MDL: MFCD00002353
Numéro CAS: 120-47-8
Merck Index: 13,03869
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité