Acide benzoïque 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
221800010 221802500 221800050
ACRO221800010EA 145 EUR InStock
ACRO221800010 ACRO221802500 ACRO221800050
Acide benzoïque 99.5% pour analyses
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 121…123 °C
Densité: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ATTEINDRE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤4 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité