Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide benzoïque, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Attention

15203.3600 15203.5600 15203.2600 15203.6600
KRAF15203.3600EA 50.6 EUR InStock
KRAF15203.3600 KRAF15203.5600 KRAF15203.2600 KRAF15203.6600
Acide benzoïque, très pur
Acide benzoïque


Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…123 °C
Densité: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ATTEINDRE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité