Graduated pipettes, Class B, total delivery, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
243442901 243440103 243440309 243440609 243441108 243442301 243443409 243441605
612-5264EA 113 EUR InStock
612-5264 612-5258 612-5259 612-5260 612-5261 612-5263 612-5265 612-5262
Graduated pipettes, Class B, total delivery, DURAN®
Pipettes Pipettes graduées
Soda-lime glass (AR-Glas®).
  • For cotton plug
  • Marks and inscription in brown
  • Numbering: Zero at top
  • Graduated to tip (total delivery, type 3)
  • Calibration is based on the poured out volume (Ex)
Complies to DIN ISO 835.
Colour code complies to DIN 12621.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité