Bulb pipettes, class B, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
243370108 243370202 243370708 243370802 243371207 243371404 243371704 243372409
612-5234EA 9.8 EUR InStock
612-5234 612-5235 612-5236 612-5237 612-5238 612-5239 612-5240 612-5241
Bulb pipettes, class B, DURAN®
Pipettes Pipettes jaugées
Soda-lime glass (AR-Glas®).
  • Marks and inscription in brown
  • Calibration is based on the poured out volume (Ex)
Complies to DIN ISO 648.
Colour code complies to DIN 12621.
*no bulb
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité