Bulb pipettes, class AS, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
243380109 243380203 243380709 243380803 243381208 243381405 243381705 243382401
612-5242EA 11.4 EUR InStock
612-5242 612-5243 612-5244 612-5245 612-5246 612-5247 612-5248 612-5249
Bulb pipettes, class AS, DURAN®
Pipettes Pipettes jaugées
Soda-lime glass (AR-Glas®).
  • Marks and inscription in brown
  • Calibration is based on the poured out volume (Ex)
Complies to DIN ISO 648.
Colour code complies to DIN 12621.
Printed Retrace Code (batch identification).
*no bulb
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité