Filter funnels, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
258540309 258540403
SCOT258540309EA 48 EUR InStock
SCOT258540309 SCOT258540403
Filter funnels, DURAN®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité