Acide benzoïque
Fournisseur: Roth Carl
Attention
P738.1 P738.2
ROTHP738.1EA 26.5 EUR InStock
ROTHP738.1 ROTHP738.2
Acide benzoïque
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…123 °C
Densité: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
ATTEINDRE: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité