Acide benzoïque ≥99.5%, matériau de référence certifié pour titrimétrie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
12353-25G-FEA 282 EUR InStock
12353-25G-F NOVS12353-25G-F
Acide benzoïque ≥99.5%, matériau de référence certifié pour titrimétrie, Supelco®
Acide benzoïque
  • certified by BAM
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…125 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
Merck Index: 13,01092
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/11/748111.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité