Acide 3-cyanobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
169130100 169130500
ACRO169130100EA 51.8 EUR InStock
ACRO169130100 ACRO169130500
Acide 3-cyanobenzoïque 98%
Acide 3-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 217…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002486
Numéro CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité