Filtres d'immersion
Fournisseur: DWK Life Sciences
258556107 258556201 258556304 258556407
511-0501EA 80.9 EUR InStock
511-0501 511-0502 511-0503 511-0504
Filtres d'immersion
Filtres Tubes filtrants
Filtres d'immersion autoclavables pour filtrage inverse, notamment l'extraction de filtrat propre (et non de résidus).
  • Très bonne résistance chimique
  • Haute résistance thermique
  • Expansion thermique minimale
Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité