Acide 3-cyanobenzoïque
Attention
013809-25G 013809-100G
FLUO013809-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013809-25G FLUO013809-100G
Acide 3-cyanobenzoïque
Acide 3-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002486
Numéro CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité