Acide 4-cyanobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
110730050 110730250
ACRO110730050EA 41.2 EUR InStock
ACRO110730050 ACRO110730250
Acide 4-cyanobenzoïque 99%
Acide 4-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217…222 °C
Densité: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002528
Numéro CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité