Acide 4-cyanobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15434.06EA 43.6 EUR InStock
A15434.06 A15434.14 A15434.22
Acide 4-cyanobenzoïque ≥98%
Acide 4-cyanobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 619-65-8
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: ca 221° dec.
Beilstein Reference: 1862865
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼221 °C (déc.)
Densité: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002528
Numéro CAS: 619-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité