Acide 4-cyanobenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLE21590404-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21590404-25G
Acide 4-cyanobenzoïque
Acide 4-cyanobenzoïque
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220…222 °C
Densité: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002528
Numéro CAS: 619-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité