Bonbonnes
Fournisseur: Kartell
plastilab®
KART1780_UEA 433 EUR InStock
KART1780_U 216-1040 KART1781 KART1780 KART1782
Bonbonnes
Flacons Jerricans
HDPE, translucent with black screw cap.
Ideal for storing and transporting liquids.
Ideal for storing and transporting liquids.
  • With comfortable handle and secure seal cap following DIN recommendations
  • Conform to UN regulation on transportation of dangerous liquids
  • Suitable for foodstuff
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité