Benzoate de lithium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16571.30 A16571.0B
A16571.30EA 126 EUR InStock
A16571.30 A16571.0B
Benzoate de lithium ≥99%
Benzoate de lithium
Purity: 99+%
CAS No.: 553-54-8
Molecular Formula: C7H5LiO2
Formula Weight: 128.06
Odour: Odourless
Melting Point: >300°
Beilstein Reference: 3598089
Merck Reference: 14,5523
MDL No.: MFCD00035540
Formule: C₇H₅LiO₂
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.397 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035540
Numéro CAS: 553-54-8
EINECS: 209-042-6
Merck Index: 14,5523
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité