Sodium benzoate 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
148980010 148980050
ACRO148980010EA 42.4 EUR InStock
ACRO148980010 ACRO148980050
Sodium benzoate 99+%, très pur
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ATTEINDRE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Acidity/alkalinity ≤0.2 ml 0.1 M NaOH or HCl per gram
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité