Sodium benzoate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
2021.9025EA 492.33 EUR InStock
2021.9025 2021.1000
Sodium benzoate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
MW: 144,11 g/mol
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
Merck Index: 13,08654
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (dried substance) 99.0 - 100.5 %
Alkalinity passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Identification passes test
Organic Volatile Impurities passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité