Sodium benzoate 99.0-100.5% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
83551.290EA 60.4 EUR InStock
83551.290 83551.360 VWRC83551.461
Sodium benzoate 99.0-100.5% Ph. Eur.
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ATTEINDRE: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Halogenated compounds Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Statement of original manufacturer (*)
Benzene (*) Max. 2 ppm
Toluene (*) Max. 890 ppm
Other residual solvents (*) Unlikely by manuf.process
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité