Acide 2-(diméthylamino)benzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12967.14EA 623 EUR InStock
A12967.14 A12967.03 A12967.06 ABCRAB116140.0001
Acide 2-(diméthylamino)benzoïque 98%
Acide 2-(diméthylamino)benzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 610-16-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Odour: Odourless
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 2089466
MDL No.: MFCD00016496
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 610-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité