Acide 3-(diméthylamino)benzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13612.36EA 769 EUR InStock
A13612.36 A13612.14 A13612.22
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque 98%
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 99-64-9
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Odour: Odourless
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 2208586
MDL No.: MFCD00002497
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…153 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 99-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité