Benzoate d'argent 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
210770100 210770500
ACRO210770100EA 57.9 EUR InStock
ACRO210770100 ACRO210770500
Benzoate d'argent 99%
Silver benzoate
Formule: C₇H₅AgO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013030
Numéro CAS: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Index: 13,01092
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Silver (Ag) 46.4 to 47.8 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité