Acide 4-aminobenzoïque ≥99%, poudre blanche réactif de culture cellulaire
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0219461925 0219461901 0219461905
ICNA0219461925EA 377 EUR InStock
ICNA0219461925 ICNA0219461901 ICNA0219461905
Acide 4-aminobenzoïque ≥99%, poudre blanche réactif de culture cellulaire
4-Aminobenzoic acid
Storage: Room Temperature, desiccate, protect from light
p-Aminobenzoic acid is an aminobenzoic acid isomer that combines with pteridine and Glutamic acid to form folic acid.
p-Aminobenzoic acid is part of several cell culture media as vitamin H1. In industrial field, it is a starting material in the manufacture of target esters, salts, folic acid, azo dyes and other organic compounds. It is used as an UV-blocking ingredient in sun tan cosmetics. It is used in medical field for preparing local anesthetic and ointments.
  • Cell Culture Reagent Grade
  • Presentation: White Powder
  • Soluble in water (1g/170 mL), alcohol, ether, ethyl acetate, glacial acetic acid, warm glycerine, alkali hydroxides and carbonates; slightly soluble in benzene, chloroform.
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…190 °C
Densité: 1.374 g/mL (25 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007894
Numéro CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
UV/Vis: I max (water) 275 ± 3 nm
Loss on Drying ≤1.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité