L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide 4-aminobenzoïque zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
MQ200
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
8.22312.0250EA 57.2 EUR InStock
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
Acide 4-aminobenzoïque zS, Sigma-Aldrich®
Acide 4-aminobenzoïque
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Point d'ébullition: 340
Point de fusion: 188
Densité: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007894
Numéro CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 4.7 g/l (20 °C)
Melting Point 186 - 189 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Density 1.38 g/cm3
pH 3.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité