Acide 4-aminobenzoïque
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0094.03EA 630 EUR InStock
PROOMM0094.03
Acide 4-aminobenzoïque
Acide 4-aminobenzoïque
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007894
Numéro CAS: 150-13-0
Merck Index: 13,00422
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité