Acide 4-nitroanthranilique
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
011363-100G 011363-25G
FLUO011363-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011363-100G FLUO011363-25G
Acide 4-nitroanthranilique
Acide 4-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 271 °C
Numéro MDL: MFCD00007262
Numéro CAS: 619-17-0
EINECS: 210-583-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité