Acide 5-nitroanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
A10426.09 A10426.18
A10426.09EA 66 EUR InStock
A10426.09 A10426.18
Acide 5-nitroanthranilique 98%
Acide 5-nitroanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 616-79-5
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 646219
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: ∼270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017039
Numéro CAS: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité