Acide 5-nitroanthranilique
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
018896-100G 018896-25G
FLUO018896-100GEA 0 EUR InStock
FLUO018896-100G FLUO018896-25G
Acide 5-nitroanthranilique
Acide 5-nitroanthranilique
Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: 278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017039
Numéro CAS: 616-79-5
EINECS: 210-493-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité