Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

A19240.18EA 195 EUR InStock
A19240.18
Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque 97%
Acide 4-amino-3-nitrobenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 1588-83-6
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 645206


Formule: C₇H₆N₂O₄
MW: 182,14 g/mol
Point de fusion: ∼290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017009
Numéro CAS: 1588-83-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité