Acide 4,5-diméthoxyanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
335010050 335010250 335011000
ACRO335010050EA 26.7 EUR InStock
ACRO335010050 ACRO335010250 ACRO335011000
Acide 4,5-diméthoxyanthranilique 98%
Acide 4,5-diméthoxyanthranilique
Formule: C₉H₁₁NO₄
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011671
Numéro CAS: 5653-40-7
EINECS: 227-095-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité