Acide 4,5-diméthoxyanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide 2-amino-4,5-diméthoxybenzoïqueAcide 6-aminovératrique
L06205.14EA 80.3 EUR InStock
L06205.14 L06205.06
Acide 4,5-diméthoxyanthranilique 98%
Acide 4,5-diméthoxyanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 5653-40-7
Molecular Formula: C9H11NO4
Formula Weight: 197.19
Melting Point: ca 155-158° dec.
Beilstein Reference: 782814
Formule: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,19 g/mol
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼155…158 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00011671
Numéro CAS: 5653-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité