Acide 3,4,5-triméthoxyanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14042.06 A14042.14
A14042.06EA 109 EUR InStock
A14042.06 A14042.14
Acide 3,4,5-triméthoxyanthranilique 97%
Acide 3,4,5-triméthoxyanthranilique
Purity: 97%
CAS No.: 61948-85-4
Molecular Formula: C10H13NO5
Formula Weight: 227.22
Melting Point: 137-141°
Beilstein Reference: 3353856
Formule: C₁₀H₁₃NO₅
MW: 227,22 g/mol
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051630
Numéro CAS: 61948-85-4
EINECS: 263-344-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité