Acide 3-aminosalicylíque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 138 EUR InStock
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
Acide 3-aminosalicylíque 97%
3-Aminosalicylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010299
Numéro CAS: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité