Acide 5-aminosalicylíque 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23970.22EA 57.1 EUR InStock
B23970.22 B23970.36
Acide 5-aminosalicylíque 95%
Acide 5-aminosalicylíque
Purity: 95%
CAS No.: 89-57-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 2090421
Merck Reference: 14,5904
MDL No.: MFCD00007877
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼280 °C (déc.)
Densité: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007877
Numéro CAS: 89-57-6
Merck Index: 12,05964
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité