Acide 4-aminosalicylíque ≥98%
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid
B23289.22 B23289.36
B23289.22 B23289.36
Acide 4-aminosalicylíque ≥98%
Acide 4-aminosalicylíque
Purity: 98+%
CAS No.: 65-49-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 135-145° dec.
Beilstein Reference: 473071
Merck Reference: 14,477
MDL No.: MFCD00007789
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼135…145 °C (dec.)
Densité: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007789
Numéro CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 14,477
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité