Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
354260050 354260250
ACRO354260050EA 46.3 EUR InStock
ACRO354260050 ACRO354260250
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque 98%
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017094
Numéro CAS: 2374-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité