Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10207.06 A10207.14 A10207.22
A10207.06EA 69.6 EUR InStock
A10207.06 A10207.14 A10207.22
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque 98%
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 2374-03-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 509859
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: ∼215 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017094
Numéro CAS: 2374-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité