Acide 3,5-diaminobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
112111000 112115000
ACRO112111000EA 59.3 EUR InStock
ACRO112111000 ACRO112115000
Acide 3,5-diaminobenzoïque 98%
Acide 3,5-diaminobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 546 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 235 °C (dec.)
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007807
Numéro CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité